Principaux documents
110078
Sigma-Aldrich
Acétaldéhyde
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Éthanal
About This Item
Formule linéaire :
CH3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.05
Beilstein:
505984
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
eCl@ss :
39021102
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.52 (vs air)
Pression de vapeur
14.63 psi ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
365 °F
Limite d'explosivité
60 %
Indice de réfraction
n20/D 1.332 (lit.)
pb
21 °C (lit.)
Pf
−125 °C (lit.)
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-38.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-38.89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Marjie L Hard et al.
Placenta, 24(2-3), 149-154 (2003-02-05)
Significant interindividual variability exists following maternal alcohol consumption; not all children born to alcoholic women manifest the symptoms associated with foetal alcohol spectrum disorder (FASD). To investigate the potential role of the placenta as a source of variability by determining
Tetsuji Yokoyama et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 29(4), 622-630 (2005-04-19)
Elevated mean corpuscular volume (MCV) is a traditional biological marker for alcohol abuse and alcoholism, but the underlying mechanism is unclear. Three recent epidemiologic studies consistently showed that MCV was elevated by alcohol drinking more markedly among individuals with genetically
Keitaro Matsuo et al.
Carcinogenesis, 34(7), 1510-1515 (2013-03-05)
The impact of alcohol on the risk of stomach cancer is controversial. Although aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) Glu504Lys (rs671) polymorphism has a strong effect on acetaldehyde metabolism, little is known about its impact on stomach cancer risk when combined with
Neil R McGregor
Alcohol (Fayetteville, N.Y.), 41(7), 469-478 (2007-11-06)
Recent introduction of several commercial Kudzu root (Pueraria lobata) containing hangover remedies has occurred in western countries. The available data is reviewed to assess if there are any potential concerns in relationship to the development of neoplasm if these products
M Becker et al.
Journal of chromatography. A, 1281, 115-126 (2013-02-13)
Gas chromatographic analysis of complex carbohydrate mixtures requires highly effective and reliable derivatisation strategies for successful separation, identification, and quantitation of all constituents. Different single-step (per-trimethylsilylation, isopropylidenation) and two-step approaches (ethoximation-trimethylsilylation, ethoximation-trifluoroacetylation, benzoximation-trimethylsilylation, benzoximation-trifluoroacetylation) have been comprehensively studied with regard