Principaux documents
1.01193
Sigma-Aldrich
Particules de silice MagPrep®
1 ML
50,90 €
500 ML
24 320,00 €
50,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
50,90 €
500 ML
24 320,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.21
50,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité
1.04 g/cm3 at 20 °C
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
Apparence : suspension noire
Réponse magnétique : 1 - 20 s
Temps de stabilisation : ≥ 5 min
RNases : non détectables
Fe (Fer) : ≤ 5 ppm
Surface des particules de poudre (BET) : 14 - 25 m²/g
Pour une utilisation en recherche uniquement
Informations légales
MAGPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover how MagPrep® Silica particles meet essential needs for DNA and RNA nucleic acid purification protocols.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What are the dimensions of the particles in product 1.01193, including the size of the magnetic core and the thickness of the silica coating?
    1 answer
    1. MagPrep Silica particles have a diameter of 50-150 nm and are suspended in 50mM MES buffer at pH 5.5.
      Helpful?
  2. Please provide clarification on the pH during the lysis and binding steps for the MagPrep products
    1 answer
    1. Different lysis methods may have specific pH requirements. The pH is a secondary factor in nucleic acid binding to the silica, with the salts in the buffer being the primary driver of the silica's negative charge. While optimizing the pH can enhance yields, the recommended protocols should be ideal.