Principaux documents
09937
Sigma-Aldrich
Leit-Silver
suitable for electron microscopy
Synonyme(s) :
Conduct-Silver
50 G
302,00 €
302,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
302,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
NA.23
302,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
electron microscopy: suitable
Niveau de qualité
Taille des particules
7-8 μm
Température de stockage
2-8°C
Description générale
slow drying
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup