Documents
09317
Sigma-Aldrich
Acide p-Arsanilique
purum, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide 4-arsanilique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8AsNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.05
Numéro Beilstein :
1102334
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (T)
Pf
≥300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H8AsNO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11)
Clé InChI
XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges