Principaux documents
08901
SAFC
Cysteamine hydrochloride
Synonyme(s) :
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH2NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.61
Beilstein:
3590083
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98-102% (wt., GC)
Concentration
30.6-31.8% (AT)
Impuretés
≤2.0% cystamine (GC)
≤20 mg/kg heavy metals
≤5000 mg/kg residual solvents (tert-butylmethyl ether
≤5000 mg/kg residual solvents (ethanol)
Perte
≤1.0% loss on drying
Pf
67-71 °C
Solubilité
H2O: 3.408 g in 30 mL, clear, colorless
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Clé InChI
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable