Principaux documents
08379
Supelco
Diadinoxanthin
analytical standard
Synonyme(s) :
(3S,3’R,5R,6S)-7′,8′-Didehydro-5,6-epoxy-5,6-dihydro-β, β-carotene-3,3‘-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H54O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
582.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥94.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@](/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C#CC2=C(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)(O3)[C@@]3(C)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C40H54O3/c1-29(17-13-19-31(3)21-22-36-33(5)25-34(41)26-37(36,6)7)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)23-24-40-38(8,9)27-35(42)28-39(40,10)43-40/h11-20,23-24,34-35,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,24-23+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t34-,35+,39-,40+/m1/s1
Clé InChI
OGHZCSINIMWCSB-GHIQLMQGSA-N
Description générale
Diadinoxanthin belongs to the class of carotenoids.
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable