Principaux documents
08123
1-Decanesulfonyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H21ClO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13/h2-10H2,1H3
Clé InChI
WCKKWABZCCKDTN-UHFFFAOYSA-N