Principaux documents
07727
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitrile
technical, ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Aminoveratronitrile
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H2(OCH3)2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
Beilstein:
2372149
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical
Essai
≥95% (HPLC)
Pf
96-101 °C (lit.)
96-101 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc(N)c(cc1OC)C#N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable