Principaux documents
07483
Supelco
Serdolit CG-120 II
p.a., Na+-form, strongly acidic, 200-400 mesh
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
SB.52
Qualité
p.a.
Forme
beads
Technique(s)
LPLC: suitable
Perte
~55% loss on drying, 110°C
Matrice
styrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
sulfonic acid functional group
Taille des particules
200-400 mesh
Capacité
1.9 meq/mL
Technique de séparation
cation exchange
Informations légales
Serdolit is a trademark of Serva Electrophoresis GmbH
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable