Principaux documents
06696
Supelco
3-Amino-9-ethylcarbazole
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
9-Ethylcarbazol-3-amine, AEC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.27
Beilstein:
174969
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for HPLC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
Clé InChI
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Spécificité
3-Amino-9-ethylcarbazole is a peroxidase substrate suitable for use in immunoblotting and immunohistochemical staining procedures. This substrate produces an insoluble end product that is red in color and can be observed visually.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Jun Han et al.
Analytical chemistry, 85(12), 5965-5973 (2013-05-21)
Sensitive and reliable analysis of sugars and sugar phosphates in tissues and cells is essential for many biological and cell engineering studies. However, the successful analysis of these endogenous compounds in biological samples by liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry (LC/ESI-MS)