06571
Amine ionophore I
Selectophore™, function tested
Synonyme(s) :
Calix[6]arene-hexaacetic acid hexaethylester
About This Item
Gamme de produits
Selectophore™
Forme
powder
Qualité
function tested
Chaîne SMILES
CCOC(=O)COc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc6cccc(Cc7cccc(Cc1ccc2)c7OCC(=O)OCC)c6OCC(=O)OCC)c5OCC(=O)OCC)c4OCC(=O)OCC)c3OCC(=O)OCC
InChI
1S/C66H72O18/c1-7-73-55(67)37-79-61-43-19-13-20-44(61)32-46-22-15-24-48(63(46)81-39-57(69)75-9-3)34-50-26-17-28-52(65(50)83-41-59(71)77-11-5)36-54-30-18-29-53(66(54)84-42-60(72)78-12-6)35-51-27-16-25-49(64(51)82-40-58(70)76-10-4)33-47-23-14-21-45(31-43)62(47)80-38-56(68)74-8-2/h13-30H,7-12,31-42H2,1-6H3
Clé InChI
LSVIETSWDFUREK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable