Principaux documents
06246
Supelco
Clenbuterol-d9
analytical standard
Synonyme(s) :
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butyl-d9-amino)ethanol, 4-Amino-α-(tert-butyl-d9-aminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12D9H9Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Essai
≥97.0% (isotopic purity)
≥98.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Description générale
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706019, T706030, T706020
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.