Documents
05699
Supelco
Omeprazole sulfide 5-carboxylic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Methoxy-6-{[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)thio]methyl}-5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H17N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(CSC2=NC3=CC(OC)=CC=C3N2)N=CC(C(O)=O)=C1OC
InChI
1S/C17H17N3O4S/c1-9-14(18-7-11(16(21)22)15(9)24-3)8-25-17-19-12-5-4-10(23-2)6-13(12)20-17/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)(H,21,22)
Clé InChI
BNOSHBGSJBEMGC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable