05433
Conductivity Standard
conductivity 1413 μS/cm at 25 °C
About This Item
Produits recommandés
Concentration
0.01 M KCl
Densité
1.00 g/mL at 20 °C
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves