Principaux documents
05088
Supelco
Dihydrocapsiate
analytical standard
Synonyme(s) :
(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl 8-methylnonanoate, 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl 8-methylnonanoate, DCT, Vanillyl 8-methylnonanoate
25 MG
287,00 €
287,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
287,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H28O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.41
Beilstein:
7931830
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
287,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditions de stockage
under inert gas
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=C(OC)C=C(COC(CCCCCCC(C)C)=O)C=C1
InChI
1S/C18H28O4/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(20)22-13-15-10-11-16(19)17(12-15)21-3/h10-12,14,19H,4-9,13H2,1-3H3
Clé InChI
RBCYRZPENADQGZ-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable