Principaux documents
04667
Sigma-Aldrich
N-Alloc-1,4-butandiamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
N-Alloc-1,4-diaminobutane hydrochloride, Allyl N-(4-aminobutyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H16N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (AT)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Chaîne SMILES 
Cl.NCCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H16N2O2.ClH/c1-2-7-12-8(11)10-6-4-3-5-9;/h2H,1,3-7,9H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
QEQBSZVBKDDMTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable