04383
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
for electrochemistry, ≥99.0% (HPLC/T)
244,00 €
About This Item
244,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC/T)
Impuretés
≤0.3% water
≤50 mg/kg halogens (as chloride)
Pf
37 °C
Densité
1.198 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;2-1(3,4)5/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Articles
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.