Principaux documents
04059
Sigma-Aldrich
Fmoc-Inp-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.40
Beilstein:
7722550
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
~190 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)14-9-11-22(12-10-14)21(25)26-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,14,19H,9-13H2,(H,23,24)
Clé InChI
OJYOOHSQOIDDOO-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Building block for anti-thrombotic peptide libraries
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A.P. Combs et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 287-287 (1996)