Product 03971 is not classified as suitable for In Vitro Diagnostic Use. It is suitable for Research Use Only and can be used in histology and hematology applications. There are no specific instructions for use available
03971
Hematoxylin solution according to Delafield
for microscopy
Synonyme(s) :
Delafield’s hematoxylin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioChemika
Forme
liquid
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Impuretés
ammonium alum
methanol
Densité
0.950-1.044 g/mL at 20 °C
Adéquation
suitable for microscopy
Chlamydia spp.
Histoplasma spp.
Plasmodium spp.
Trichomonas spp.
bacteria
protozoa
spirochetes
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
Clé InChI
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Are there instructions for the use of the 03971-250ML Delafields hematoxylin? whether or not it's already diluted or if there are certain instructions for using it to stain slides.