Principaux documents
03800
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diglycidyl ether
technical, ~50% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.19
Beilstein:
110424
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Qualité
technical
Concentration
~50% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.463
pb
112 °C/4.5 mmHg (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C(COCC1CO1)OCC2CO2
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1