03799
Tungsten atomic spectroscopy standard concentrate 1.00 g W
1.00 g/L, for 1L standard solution, analytical standard
Synonyme(s) :
Sodium tungstate solution
About This Item
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
ampule of
Solubilité
H2O: soluble
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
Clé InChI
XMVONEAAOPAGAO-UHFFFAOYSA-N
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable