Principaux documents
03494
Sigma-Aldrich
Lacto-N-fucopentaose I
≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
α-L-Fuc (1→2)-β-D-Gal-(1→3)-β-D-GlcNAc-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, LNFP I
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H55NO25
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
853.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Essai
≥97.0% (TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]4[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H]4O)[C@@H]3NC(C)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable