Documents
03225
Sigma-Aldrich
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, HOPEMP, NSC 364075
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H21NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.28
Numéro Beilstein :
1498
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Impuretés
≤1% water
Pf
72-76 °C
Chaîne SMILES 
CN1C(C)(C)CC(O)CC1(C)C
InChI
1S/C10H21NO/c1-9(2)6-8(12)7-10(3,4)11(9)5/h8,12H,6-7H2,1-5H3
Clé InChI
NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
Synthesis of photostable blue emitting naphthalimides
Synthesis of blue fluorescent naphthalimide pH chemosensors
Synthesis of crowded piperidines with intramolecularly hydrogen-bonded nitrogen
Synthesis of spiropyrans and spirooxazines
Amine photoredox reactions
Autres remarques
Building block for introducing a very hindered-amine
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
244.4 °F
Point d'éclair (°C)
118 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
S.M. Desai et al.
Macromolecular Symposia, 169, 121-121 (2001)
R. Mani et al.
J. Macromol. Sci. Chem., A33, 1217-1217 (1996)