Documents
02579
Supelco
1,1,2,2-Tetrachloroethane
puriss. p.a., standard for GC, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
Acetylene tetrachloride
About This Item
Formule linéaire :
CHCl2CHCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.85
Numéro Beilstein :
969206
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
standard for GC
puriss. p.a.
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
n20/D 1.494
Point d'ébullition
147 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
Clé InChI
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)