Principaux documents
01211
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen difluoride
technical, ≥98% (ex dried substance)
Synonyme(s) :
Sodium acid fluoride, Sodium bifluoride
About This Item
Formule linéaire :
NaHF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥98% (ex dried substance)
Perte
≤10% loss on drying, 105 °C, 2 h
Chaîne SMILES 
[F-].[Na+].F[H]
InChI
1S/2FH.Na/h2*1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
BFXAWOHHDUIALU-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges