00931
cis-4-Hepten-1-al
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥93.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.434
Point d'ébullition
60 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
0.850 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC\C=C/CCC=O
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
VVGOCOMZRGWHPI-ARJAWSKDSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup