Principaux documents
00839
Sigma-Aldrich
Boc-Thr(Bzl)-PAM resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Boc-O-benzyl-L-threonine bound to PAM resin, Boc-Pro-PAM resin
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
~0.6 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable