00139
7,8-Dihydro-α-ionone
technical, ≥90% (sum of isomers, GC)
Synonyme(s) :
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-butanone
Produits recommandés
Qualité
technical
Essai
≥90% (sum of isomers, GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.477
pb
90 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.922 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)CCC1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6,12H,5,7-9H2,1-4H3
Clé InChI
JHJCHCSUEGPIGE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter