30-0399
Terpineol
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥97.0%
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Point d'ébullition
213-218 °C (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Clé InChI
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available