28-4010
Sodium metabisulfite
JIS first grade, ≥95.0%
Synonyme(s) :
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS first grade
Pureté
≥95.0%
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
pH
4.5 (20 °C, 50 g/L)
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable