28-3960
Sodium pyrophosphate decahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, Tetrasodium pyrophosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
Clé InChI
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable