28-2880
Sodium hexametaphosphate
SAJ first grade, 65.0-83.0% P2O5 basis
Synonyme(s) :
Calgon, Phosphate glass, water soluble, Polyphosphate sodium salt, Sodium polyphosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
65.0-83.0% P2O5 basis
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable