Principaux documents
27-0520
Sigma-Aldrich
Rongalit® dihydrate
CP
Synonyme(s) :
Sodium hydroxymethanesulfinate hydrate, Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt, Rongalit®, Sodium formaldehyde sulfoxylate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2SO2Na·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.09 (anhydrous basis)
Numéro Beilstein :
3630814
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
CP
Disponibilité
available only in Japan
Pf
~120 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
O.[Na+].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.H2O/c2-1-5(3)4;;/h2H,1H2,(H,3,4);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
ZKODLPLYXXUCHB-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Rongalit is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly