24-5300
Phosphate de potassium monobasic
suitable for oxidant determination, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de potassium, Phosphate de potassium prim., Phosphate monopotassique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥99.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
4.2-4.6 (25 °C, 50 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Pf
252.6 °C (lit.)
Densité
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
suitable for oxidant determination
Chaîne SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable