24-5175
Potassium permanganate solution
0.01 M
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
0.01 M
1/20 N
Chaîne SMILES
[K][Mn](=O)(=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Clé InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable