24-4680
Hydroxyde de potassium
SAJ first grade, ≥85.0%
Synonyme(s) :
Potasse caustique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pression de vapeur
1 mmHg ( 719 °C)
Pureté
≥85.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
13.5
Pf
361 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges