24-4590
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
SAJ first grade, 99.0-101.0%
Synonyme(s) :
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Pureté
99.0-101.0%
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilité
available only in Japan
pH
8.0-10.0 (25 °C, 211 g/L)
Pf
70 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
Clé InChI
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable