24-4260
Potassium carbonate
SAJ first grade, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Essai
≥99.5%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
11.0-13.0 (25 °C, 138 g/L)
Pf
891 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable