Principaux documents
24-3460
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloroplatinate(IV)
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Dipotassium hexachloroplatinate, Dipotassium platinum hexachloride, Platinic potassium chloride, Platinum potassium chloride, Potassium chloroplatinate, Potassium platinum(IV) chloride, Potassium platinum(IV) hexachloride
About This Item
Formule linéaire :
K2PtCl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
485.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: platinum
Disponibilité
available only in Japan
pH
3-4
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clé InChI
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges