21-3280
Nonne-Apelt′s reagent
Synonyme(s) :
Ammonium sulfate solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable