19-0970
Manganese(II) nitrate hexahydrate
JIS special grade, ≥98.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
2-8°C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable