19-0610
Maleic anhydride
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
2,5-Furandione
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
0.16 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
870 °F
Limite d'explosivité
7.1 %
Disponibilité
available only in Japan
Point d'ébullition
200 °C (lit.)
Pf
51-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
Clé InChI
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges