15-1520
Iron(II) sulfide
SAJ first grade, ≥50.0%
Synonyme(s) :
Ferrous sulfide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
≥50.0%
Densité
4.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
S=[Fe]
InChI
1S/Fe.S
Clé InChI
MBMLMWLHJBBADN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable