13-1685
Acide chlorhydrique
≥35.0%, suitable for determination of toxic metals
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Acide chlorhydrique, suitable for determination of toxic metals, ≥35.0%
Densité de vapeur
1.3 (vs air)
Pression de vapeur
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
≥35.0%
pb
>100 °C (lit.)
Densité
1.18 g/L at 20 °C
Adéquation
suitable for determination of toxic metals
Chaîne SMILES
Cl
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter