13-1130
Histamine dihydrochloride
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
2-(4-Imidazolyl)ethylamine dihydrochloride
About This Item
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
249-252 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
Clé InChI
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves