11-1080
Furfural
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
2-Furaldehyde, 2-Furancarboxaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Application(s)
microbiology
Chaîne SMILES
O=Cc1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Clé InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup