Principaux documents
07-3000
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol methyl ether
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Methyldiglycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Beilstein:
1697812
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
4.14 (vs air)
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
221 °C
Limite d'explosivité
1.38-22.7 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
194 °C (lit.)
Pf
−70 °C (lit.)
Densité
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Induction of r-GTP by ethylene glycol monomethyl ether.
T Kawamoto et al.
Toxicology and industrial health, 7(5-6), 473-478 (1991-09-01)
T Kawamoto et al.
Toxicology, 62(3), 265-274 (1990-06-01)
Glycol ethers have been extensively used in industry over the past 40-50 years. Numerous studies on the toxicity of glycol ethers have been performed, however, the effects of glycol ethers on the hepatic drug metabolizing enzymes are still unknown. We
E Chapoteau et al.
Clinical chemistry, 38(9), 1654-1657 (1992-09-01)
We report a colorimetric method for determining lithium in blood serum without sample pretreatment or solvent-extraction steps. The method is based on a novel chromogenic ionophore that exhibits exceptionally high selectivity (much greater than 4000:1) for lithium over sodium. The
B D Hardin et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 6(3), 430-439 (1986-04-01)
Diethylene glycol monomethyl ether (diEGME) was one of 15 glycols tested in CD-1 mice using a short-term in vivo reproductive toxicity assay (Chernoff/Kavlock test). Because results were strongly suggestive of potential reproductive toxicity, a teratology study was conducted in Sprague-Dawley
Hao Zhu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(96), 11766-11768 (2012-11-02)
Rlyso, a highly selective and sensitive pH sensor, can stain lysosomes with a novel lysosome-locating group, methylcarbitol. Rlyso was successfully used to detect lysosomal pH changes during apoptosis or induced by chloroquine while avoiding the "alkalizing effect" on lysosomes of