Principaux documents
05-5840
Sigma-Aldrich
Copper(II) carbonate basic
CP
Synonyme(s) :
Cupric carbonate basic
About This Item
Formule linéaire :
CuCO3 · Cu(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
CP
Composition
Cu, ≥50%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES 
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Clé InChI
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J