Principaux documents
05-1251
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O4S · H3N
Poids moléculaire :
249.33
Code UNSPSC :
12352106
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
SAJ special grade
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Adéquation
circular dichroism determination
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable