05-0480
Carbonate de calcium
JIS special grade, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Essai
≥99.5%
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
pH
8
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable